Merck
A76400
Sigma-Aldrich
3-アミノ-1-プロパノール
99%
別名:
3-アミノプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
75.11
Beilstein:
741855
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.59 (vs air)
蒸気圧
2.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
770 °F
屈折率
n20/D 1.4598 (lit.)
bp
184-187 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChI Key
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-アミノ-1-プロパノールは直鎖第一級アルカノールアミンです。
アプリケーション
3-アミノ-1-プロパノールは、分子間リンカーとしてしばしば使用されます。一般的に、以下の用途で使用されます:
  • ポリウレタンおよびポリ(プロピルエーテルイミン)デンドリマーの調製。
  • (−)-エフェドラジンA (オランチン), (−)-および(+)-テダナラクタムの全合成における主要な開始材。
  • 3-アミノ-1-プロパノールの選択的O-またはN-アリール化およびアミド化による、様々な医学的に重要な化合物を合成する前駆体。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A76400-BULK:
A76400-100G:4548173376257
A76400-VAR:
A76400-500ML:
A76400-500G:4548173376264
文書ライブラリにアクセスする
A paradigmatic change: linking fullerenes to electron acceptors.
Feng L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(29), 12190-12197 (2012)
N-heterocyclic carbene-catalyzed amidation of unactivated esters with amino alcohols.
Movassaghi M and Schmidt M A
Organic Letters, 7(12), 2453-2456 (2005)
N-versus O-arylation of aminoalcohols: Orthogonal selectivity in copper-based catalysts.
Shafir A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(12), 3490-3491 (2007)
5 `-Tethered stilbene derivatives as fidelity-and affinity-enhancing modulators of DNA duplex stability.
Dogan Z, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(15), 4762-4763 (2004)
Stereocontrolled total synthesis of (?)-ephedradine A (orantine).
Kurosawa W Kan T and Fukuyama T
Journal of the American Chemical Society, 125(27), 8112-8113 (2003)