¥117,000
出荷可能日2025年4月28日詳細
おすすめの製品
製品名
Discovery® HS C18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
20% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
300 m2/g
表面被覆率
3.2 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴および利点
- 安定で、低ブリ-ドのLC-MS分離
- 分析から分取まで適応可能
- 安定性が高く、操作間、ロット間の再現性を保証
- 疎水性が高く、難しい分析対象物の高い分離能
法的情報
アプリケーション
ガードカートリッジ
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Extraction and analyses of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Discovery® C18 column to check: chromatographic data, linearity, specificity and repeatability, LOQ and LOD
関連コンテンツ
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCアクティブなフィルタ