Merck
604968
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
(S)-2-Aminopentanedioic acid-1-13C, 13C Labeled L-glutamic acid, Glu-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH2CH(NH2)13CO2H
分子量:
148.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品604968は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +31°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@@H](CCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i5+1
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-YTCQKPCCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
604968-VAR:
604968-250MG:
604968-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)