Merck
592994
Sigma-Aldrich
D-Mannose-13C6
98 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H12O6
CAS番号:
分子量:
186.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
mp
133 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13CH2][13C@H]1O[13CH](O)[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-APHFOIPNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
592994-BULK:
592994-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)