Merck
617539
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-3-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2C13CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
134.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
光学活性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@@H]([13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-IJGDANSWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
617539-BULK:
617539-VAR:
617539-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)