Merck
666378
Sigma-Aldrich
D-Xylose-13C5
98 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5H10O5
CAS番号:
分子量:
155.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
mp
152-154 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
O[13C@@H]1[13CH2]O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI Key
SRBFZHDQGSBBOR-DEQZYICDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
666378-BULK:
666378-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)