Merck
605492
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CH2[13CH(OH)]413CH2OH
分子量:
188.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp
167-170 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-CRWJSTOYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
605492-VAR:
605492-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1