Merck
594202
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chloro-3-nitropyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4ClN3O2
CAS番号:
分子量:
173.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
193-197 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ncc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4ClN3O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H,(H2,7,8)
InChI Key
GILTXHIJUUIMPI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
594202-BULK:
594202-VAR:
594202-5G:
594202-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)