Merck
A88204
Sigma-Aldrich
m-アニシジン
97%
別名:
3-アミノアニソール, 3-メトキシアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
123.15
Beilstein:
386119
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.581 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
−1-1 °C (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,8H2,1H3
InChI Key
NCBZRJODKRCREW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
m-アニシジンは、潜在的な駆虫剤である
  • N-置換-3-クロロ-2-アゼチジノンの合成。
  • インドールのロジウム触媒合成およびベンズイミダゾールの銅触媒合成。
  • アザカリックス[4]アレーン染料の調合に使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A88204-100ML:
A88204-100G:
A88204-BULK:
A88204-250ML:
A88204-5ML:
A88204-5G:
A88204-VAR:
A88204-1L:
A88204-500ML:
A88204-1KG:
A88204-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N-Substituted-3-chloro-2-azetidinones: synthesis and characterization of novel anthelmintic agents.
Kumar M V, et al.
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 1(2), 52-58 (2010)
Yasemin Bektas et al.
Scientific reports, 6, 29554-29554 (2016-07-15)
Synthetic elicitors are drug-like compounds that are structurally distinct from natural defense elicitors. They can protect plants from diseases by activating host immune responses and can serve as tools for the dissection of the plant immune system as well as
Indole synthesis via rhodium catalyzed oxidative coupling of acetanilides and internal alkynes.
Stuart D R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(49), 16474-16475 (2008)
C? H Functionalization/C? N Bond Formation: Copper?Catalyzed Synthesis of Benzimidazoles from Amidines.
Brasche G and Buchwald S L
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(10), 1932-1934 (2008)
Azocalixarenes. 1: synthesis, characterization and investigation of the absorption spectra of substituted azocalix [4] arenes.
Karc? F, et al.
Dyes and Pigments, 59(1), 53-61 (2003)