Merck
589438
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-2-d1
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H][C@](N)(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i8D
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-ZXEPEWCSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)