176710
1 of 10
Sigma-Aldrich
765236
1,2-Dimethoxyethane-d10
543047
塩化重水素 溶液
485608
Lauric acid-12,12,12-d3
Supelco
1.60309
水酸化ナトリウム 溶液
437298
Imidazole-d4
176796
硫酸-d2 溶液
151823
クロロホルム-d
1.09137
151882
重水
28-3010
99 atom % D
200
liquid
47 wt. % in D2O
NMR: suitable
126 °C (lit.)
1.537 g/mL at 25 °C
M+1
Br[2H]
1S/BrH/h1H/i/hD
CPELXLSAUQHCOX-DYCDLGHISA-N
安定同位体
Danger
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Respiratory system
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
劇物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
176710-VAR: 176710-25G:4548173109664 176710-5G:4548173109688 176710-BULK: 176710-50G:4548173109671
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。