Merck
662135
Sigma-Aldrich
Nτ-Methyl-d3-L-histidine
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
1-Methyl-d3-L-histidine, 3-Methyl-d3-L-histidine (archaic), tau-Methyl-d3-L-histidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D3H9N3O2
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
光学活性
[α]20/D -24°, c = 2 in H2O
mp
~240 °C (dec.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[H][C@](N)(Cc1cn(cn1)C([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1/i1D3
InChI Key
BRMWTNUJHUMWMS-FYFSCIFKSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
662135-BULK:
662135-VAR:
662135-250MG:
662135-100MG:
試験成績書(COA)