Merck
900396
Sigma-Aldrich
Furfuryl mercaptan-(methylene-d2)
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
別名:
2-Furanmethane-α,α-d2 thiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D2H4OS
CAS番号:
分子量:
116.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
同位体純度
≥97 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
形状
liquid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C(S)([2H])C1=CC=CO1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2/i4D2
InChI Key
ZFFTZDQKIXPDAF-APZFVMQVSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F
引火点(℃)
45 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900396-BULK:
900396-VAR:
試験成績書(COA)