Merck
283479
Sigma-Aldrich
ジアリルマロン酸ジエチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,100
25 G
¥29,400
¥8,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,100
25 G
¥29,400
About This Item
化学式:
(H2C=CHCH2)2C(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
240.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
128-130 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5-6H,1-2,7-10H2,3-4H3
InChI Key
LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ジアリルマロン酸ジエチルの閉環メタセシス反応における低触媒充填が報告されています[1]。ニッケル陽イオン(単座ホスホロアミダイトとWilkeのアザホスホレンを配位子として併用)を触媒として用いるジアリルマロン酸ジエチルの環化異性化反応が報告されています。[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
283479-25G:
283479-5G:
283479-VAR:
283479-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Renat Kadyrov
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(3), 1002-1012 (2012-11-28)
An efficient procedure is described for ring-closing metathesis reactions. A conversion of 95% for diethyl diallylmalonate in dilute solution could be achieved within a few minutes, reaching TOF = 4173 min(-1), with very low loading of commercially available Ru catalysts that
Christian Böing et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (11)(11), 1456-1458 (2005-03-10)
Cationic nickel catalysts with monodentate phosphoramidites and Wilke's azaphospholene as ligands are highly regio- and enantioselective catalysts for the cycloisomerisation of diethyl diallylmalonate.
資料
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.