Merck
467227
Sigma-Aldrich
2-エチニルアニソール
97%
別名:
1-エチニル-2-メトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,200
5 G
¥50,300
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,200
5 G
¥50,300
About This Item
化学式:
HC≡CC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5720 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h1,4-7H,2H3
InChI Key
UFOVULIWACVAAC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-エチニルアニソールは、アセチレン誘導体です[1]。2-ヨードアニソールのトリメチルシリルアセチレンとの反応と、その後のトリメチルシリル基の脱保護によって調製されています。[2][3]
アプリケーション
2-エチニルアニソールは、1,4-ビス(2-メトキシフェニル)-2-メチルベンゼンの合成に使用できます。[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
196.0 °F - closed cup
引火点(℃)
91.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
467227-VAR:
467227-5G:
467227-1G:
467227-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Π-conjugated polymers via regioregular organometallic polymers 2. Transformation of titanacyclopentadiene-containing polymer into poly (p-phenylene) derivative.
Kino THN and Tomita I.
Applied Organometallic Chemistry, 24(8), 558-562 (2010)
T Iijima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 47(3), 398-404 (1999-04-23)
Synthesis and biological evaluation of the first dicarba-closo-dodecaborane (carborane) derivatives of retinoids are described. Their retinoidal activity were examined in terms of the differentiation-inducing ability toward human promyelocytic leukemia HL-60 cells. High retinoidal activity (agonist or antagonist for retinoic acid
The acid-catalysed synthesis of 7-azaindoles from 3-alkynyl-2-aminopyridines and their antimicrobial activity.
Leboho TC, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(2), 307-315 (2014)