Merck
577936
Sigma-Aldrich
ビス(tert-ブチルイミノ)ビス(ジメチルアミノ)タングステン(VI)
97%, 99.99% trace metals basis
別名:
BTBMW
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
((CH3)3CN)2W(N(CH3)2)2
CAS番号:
分子量:
414.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
bp
81 °C/0.02 mmHg (lit.)
密度
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)[W](=NC(C)(C)C)(=NC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/2C4H9N.2C2H6N.W/c2*1-4(2,3)5;2*1-3-2;/h2*1-3H3;2*1-2H3;/q;;2*-1;+2
InChI Key
JVCWKXBYGCJHDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.9 °F - closed cup - (own results)
引火点(℃)
25.5 °C - closed cup - (own results)
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
577936-VAR:
577936-5G:
577936-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)