Merck
512559
Sigma-Aldrich
ビス(イソプロピルシクロペンタジエニル)タングステン(IV) 二水素化物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C5H4CH(CH3)2)2WH2
CAS番号:
分子量:
400.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
組成
W, 43.8-48.0% gravimetric (with Cinchonine)
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.6 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
SMILES記法
[WH2].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.W.2H/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;;;
InChI Key
BRZLVTGJFZKZNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F - closed cup
引火点(℃)
93.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
512559-2.5G:
512559-BULK:
512559-VAR:
512559-2.5G-PW:
試験成績書(COA)