Merck
577049
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]thiophene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12SSi
CAS番号:
分子量:
180.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
36-41 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1ccsc1
InChI
1S/C9H12SSi/c1-11(2,3)7-5-9-4-6-10-8-9/h4,6,8H,1-3H3
InChI Key
XJUQFUWWPCIZRB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
577049-1G:
577049-BULK:
577049-10G:
577049-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)