Merck
560073
Sigma-Aldrich
9,9-ジオクチル-2,7-ジブロモフルオレン
96%
別名:
2,7-Dibromo-9,9-bis(n -octyl)fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -octyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -octylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dioctyl-9H -fluorene, 9,9-Dioctyl-2,7-dibromofluorene, 9,9-Dioctyl-9H -2,7-dibromofluorene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥30,000
¥30,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥30,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H40Br2
CAS番号:
分子量:
548.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥30,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
59-63 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C29H40Br2/c1-3-5-7-9-11-13-19-29(20-14-12-10-8-6-4-2)27-21-23(30)15-17-25(27)26-18-16-24(31)22-28(26)29/h15-18,21-22H,3-14,19-20H2,1-2H3
InChI Key
CYKLQIOPIMZZBZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ポリマ-発光ダイオ-ド(LED)の中間体です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
560073-BULK:
560073-VAR:
560073-25G:
560073-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shotaro Hayashi et al.
Scientific reports, 7(1), 1078-1078 (2017-04-26)
Absolute molecular weight values obtained by gel permeation chromatography with multi angle light scattering of PEDOTF8 were approximately 65% of the relative molecular weight values obtained by gel permeation chromatography using polystyrene standards. Both light absorption and molecular weight measurements
Zhiwei Chu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(5) (2018-05-16)
An aggregation-caused quenching (ACQ)-active polymer (PF), an aggregation-induced emission (AIE)-active polymer (PFTPE) and an aggregation-enhanced emission (AEE)-active polymer (PTTPE) were synthesized by tetraphenylethane (TPE), fluorene and thiophene moieties. Polyurethane (PU) foams modified by PF, PFTPE and PTTPE, namely PU-PF, PU-PFTPE