アッセイ
97%
mp
164-166 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc-2c(Cc3cc(Br)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8Br2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
InChI Key
AVXFJPFSWLMKSG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
342297-VAR:
342297-5G:
342297-BULK:
342297-25G:
アクティブなフィルタ