Merck
574945
Sigma-Aldrich
Hexaamminenickel(II) bromide
99.999%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Ni(NH3)6]Br2
CAS番号:
分子量:
320.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.999%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.6H3N.Ni/h2*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
GDRWEJQXKZQPJA-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
574945-BULK:
574945-25G:4548173296777
574945-100G:4548173953083
574945-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)