Merck
129631
Sigma-Aldrich
2-メシチレンスルホン酸 二水和物
97%
別名:
2,4,6-トリメチルベンゼンスルホン酸 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥23,200
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥23,200
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2SO3H · 2H2O
CAS番号:
分子量:
236.29
Beilstein:
1961501
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
74-78 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H12O3S.2H2O/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)13(10,11)12;;/h4-5H,1-3H3,(H,10,11,12);2*1H2
InChI Key
LIKWMDGAWXCECN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Mesitylenesulfonic acid dehydrate was used in the preparation of tert-Butyl (2S,4S)-N,N-di-tert-butoxycarbonyl-5-fluoroleucine[1].
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
129631-25G:
129631-100G:
129631-BULK:
129631-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jean-Damien Charrier et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(4), 474-482 (2004-02-11)
Syntheses of (2S,4S)- and (2S,4R)-5-fluoroleucine, and, and of (2S,4S)-[5,5-(2)H(2)]-5-fluoroleucine, have been completed. The methodology allows these compounds to be prepared in sufficient quantities for incorporation by solid-state protein synthesis into strategic sites in proteins for folding studies. X-ray structures of