分子量
PCL average Mn ~32,000
PEG average Mn ~5,000
average Mn ~37,000 (total)
劣化の時間枠
>12 months
mp
54.2-55.9 °C (lit.)
54.2-55.9 °C
Mw/Mn
<1.4
PDI
<1.4
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
570338-BULK:
570338-1G:
570338-VAR:
570338-250MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
ポリマーソームの合成および、ポリマーソーム標的化を実現するための表面修飾と、薬物放出の制御のための動的または刺激応答性の化学的手段の組込みについて概説します。
マイクロ流体技術を利用した、薬物送達用に設計されたナノ担体として知られるナノ材料のさまざまな調製法について解説します。
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.