Merck
561282
Sigma-Aldrich
4-メトキシベンジルブロミド
別名:
1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, p-(Bromomethyl)anisole, p-Methoxybenzyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2BrC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
201.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
含みます
~3 wt. % K2CO3 as stabilizer
屈折率
n20/D 1.5780 (lit.)
bp
91 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.395 g/mL at 19 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
GIGRWGTZFONRKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
DDQ処理で除去できる水酸基の保護試薬。(R)-(–)-アルゲンチラクトンの最近の合成に用いられています[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 2879-2879 (2006)