Merck
429120
Sigma-Aldrich
3-メトキシベンジルブロミド
98%
別名:
1-ブロモメチル-3-メトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥15,400
25 ML
¥45,100
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥15,400
25 ML
¥45,100
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
201.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.575 (lit.)
bp
152 °C (lit.)
密度
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
COc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
ZKSOJQDNSNJIQW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
3-Methoxybenzyl bromide is a benzyl bromide derivative.
アプリケーション
3-Methoxybenzyl bromide (1-bromomethyl-3-methoxybenzene) may be used in the diastereoselective alkylation of vicinal dianions of chiral succinic acid derivatives.[1]
It may be used in the synthesis of the following:
  • 6-(3-methoxyphenyl)-hexane-2,4-dione[2]
  • N-(3-methoxybenzyl)-N-(1-methyl-1-phenylethyl)-amine[3]
  • 2-(3-methoxybenzyl)-3-[(1R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl]-(3S)-2-thionia-bicyclo [2.2.1]- heptane tetrafluoroborate[4]
  • 1-(3-methoxybenzyl)-5-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)-1H-1,2,3-triazole[5]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
429120-BULK:
429120-VAR:
429120-25ML:
429120-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly diastereoselective alkylation of vicinal dianions of chiral succinic acid derivatives: a new general strategy to (R)-?-arylmethyl-?-butyrolactones.
Pohmakotr M, et al.
Tetrahedron Letters, 45(22), 4315-4318 (2004)
Yang Zhang et al.
The Journal of organic chemistry, 71(12), 4516-4520 (2006-06-06)
A mild protocol for the conversion of beta-ketoesters and beta-diketones to carboxylic acids with use of CAN in CH3CN is described. The method is compatible with a number of functional groups, and can generate carboxylic acids under neutral conditions at
Application of sulfur ylide mediated epoxidations in the asymmetric synthesis of ?-hydroxy-d-lactones. Synthesis of a mevinic acid analogue and (+)-prelactone B.
Aggarwal VK, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 60(43), 9725-9733 (2004)
Synthesis of (-)-kainic acid using chiral lithium amides in an asymmetric dearomatizing cyclization.
Clayden J, et al.
Tetrahedron, 58(23), 4727-4733 (2002)
Johan R Johansson et al.
The Journal of organic chemistry, 76(7), 2355-2359 (2011-03-11)
An experimentally simple sequential one-pot RuAAC reaction, affording 1,5-disubstituted 1H-1,2,3-triazoles in good to excellent yields starting from an alkyl halide, sodium azide, and an alkyne, is reported. The organic azide is formed in situ by treating the primary alkyl halide