Merck
B83606
Sigma-Aldrich
4-メチルベンジルブロミド
97%
別名:
p-キシリルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,100
¥10,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,100
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
185.06
Beilstein:
507389
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
不純物
<1.5% 1,4-bis(bromomethyl)benzene
bp
218-220 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B83606-100G:
B83606-BULK:
B83606-25G:
B83606-VAR:
B83606-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhouyang Li et al.
Talanta, 174, 198-205 (2017-07-26)
This paper reports novel imidazole fluorescent poly(ionic liquid) nanoparticles (FPILNs) of poly(1-[(4-methyphenyl)methyl]-3-vinyl-imidazolium bromide (poly([MVI]Br) for selective and sensitive determination of pyrogallol. An imidazole ionic liquid of 1-[(4-methyphenyl)methyl]-3-vinyl-imidazolium bromide ([MVI]Br) was synthesized and used as the only monomer to obtain poly([MVI]Br)
Ngoc-Duc Doan et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 21(5), 387-391 (2014-11-18)
The solid-phase synthesis of azapeptides possessing a C-terminal aza-residue has been accomplished by a protocol featuring regioselective alkylation of benzhydrylidene-aza-glycinamide and illustrated by the syntheses of [aza-Lys(6)] growth-hormone-releasing peptide-6 analogs.