Merck
679585
Sigma-Aldrich
4-メトキシベンジル-2,2,2-トリクロロアセトイミダート
別名:
p-メトキシベンジルトリクロロアセトイミダート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,600
25 G
¥42,700
¥12,600
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,600
25 G
¥42,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10Cl3NO2
CAS番号:
分子量:
282.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,600
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
不純物
Major impurity is Trichloroacetamide by GCMS.
品質水準
屈折率
n20/D 1.5488
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
密度
1.361 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)cc1
InChI
1S/C10H10Cl3NO2/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)6-16-9(14)10(11,12)13/h2-5,14H,6H2,1H3
InChI Key
TYHGKLBJBHACOI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-メトキシベンジル-2,2,2-トリクロロアセトイミダートは、p-メトキシベンジルエーテルとしてアルコールの保護用の試薬として使用できます。この試薬を用いれば、さまざまな保護基の存在下で同等な効率で1o、2o、および3oアルコールを容易に保護できます。この試薬は一般的に酸性条件下で使用されます。したがって、塩基感受性アルコールを保護するために、通常塩基性条件で使用されているウィリアムソンエーテル合成の代替法となります。[1]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
679585-VAR:
679585-BULK:
679585-5G:
679585-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
4-Methoxybenzyl 2, 2, 2-Trichloro acetimidate
Wuts, Peter GM
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Tetrahedron Letters, 37, 1482-1482 (1996)
Journal of the American Chemical Society, 112, 7021-7021 (1990)
Tetrahedron Letters, 29, 4139-4139 (1988)
Tetrahedron, 46, 5975-5975 (1990)
資料
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.