Merck
300098
Sigma-Aldrich
2,7-ジブロモ-9-フルオレノン
96%
別名:
2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one, 2,7-Dibromofluorenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,900
25 G
¥55,400
¥11,900
出荷予定日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,900
25 G
¥55,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H6Br2O
CAS番号:
分子量:
337.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,900
出荷予定日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
mp
203-205 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
Brc1ccc2-c3ccc(Br)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H6Br2O/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)13(16)11(9)5-7/h1-6H
InChI Key
CWGRCRZFJOXQFV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,7-ジブロモ-9-フルオレノンは以下の化合物の調製で使用されました。
  • 2,7-ポリ(スピロ[4',4'-ジオクチル-2',6'-ジオキソシクロヘキサン-1',9-フルオレン])、2,7-ポリ(9-フルオレノン)合成用前駆体ポリマー[1]
  • 2,7-ジブロモ-9-(2-メチルピリジン-5-イル)フルオレン-9-オール[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
300098-BULK:
300098-5G:
300098-1G:
300098-VAR:
300098-250MG:
300098-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Efficient White-Electrophosphorescent Devices Based on a Single Polyfluorene Copolymer.
Wu F-I, et al.
Advances in Functional Materials, 17(7), 1085-1092 (2007)
A precursor route to 2, 7-poly (9-fluorenone).
Uckert F, et al.
Macromolecules, 32(14), 4519-4524 (1999)
Guang-Wei Zhang et al.
International journal of molecular sciences, 14(11), 22368-22379 (2013-11-16)
Supramolecular luminescence stems from non-covalent exciton behaviors of active π-segments in supramolecular entities or aggregates via intermolecular forces. Herein, a π-conjugated oligofluorenol, containing self-complementary double hydrogen bonds, was synthesized using Suzuki coupling as a supramolecular semiconductor. Terfluorenol-based random supramolecular polymers