Merck
571032
Sigma-Aldrich
ポリ[9,9-ビス-(2-エチルヘキシル)-9H-フルオレン-2,7-ジイル]
light-emitting λem 409 nm (in chloroform)
別名:
ポリ[9,9-ジ-(2′-エチルヘキシル)フルオレニル-2,7-ジイル]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥84,800
¥84,800
単価¥106,000割引20%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥84,800
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥84,800
単価¥106,000割引20%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
転移温度
Tg (DSC) 45 °C (onset)
溶解性
THF: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
xylene: soluble
λmax
374 nm
蛍光検出
λex 362 nm; λem 409 nm in chloroform
SMILES記法
C1(c2c(cccc2)c3c1cccc3)(CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
詳細
Poly[9,9-bis-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-diyl] (PFO) is a polyfluorene based conductive liquid crystalline material that can be used as a light emitting material. It forms a semiconducting layer to enhance the electroluminescence (EL) and performance of the photonic and optoelectronic devices.[1][2]
青色のフォトルミネセンスおよびエレクトロルミネセンスを示す発光共役ポリマーです。
アプリケーション
PFO forms a π-conjugating polymeric system that can produce blue EL devices which include organic light emitting diodes (OLEDs), optical fibers and molecular electronic devices.[3][4][5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
571032-1G:
571032-BULK:
571032-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Blue polarized electroluminescence from a liquid crystalline polyfluorene
Grell M, et al.
Advanced Materials, 11(8), 671-675 (1999)
Polymer Light-emitting Diodes Based on End-capped Poly [9, 9-di-(2′ -ethylhexyl) fluorenyl-2, 7-diyl]
Zhang Q
Chin. J. Chem., 28(8), 1482-1486 (2010)
Design and performance of active coupler for plastic optical fibres
Zubia J, et al.
Electronics Letters, 38(2), 65-67 (2002)
Amplified spontaneous emission spectra of poly (9, 9-dioctylfluorenyl-2, 7-diyl) under pulsed laser excitation
Ibnaouf KH
Synthetic Metals, 209, 534-543 (2015)
A Blue-Light-Emitting Polymer with a Rigid Backbone for Enhanced Color Stability
Park SH, et al.
Advances in Functional Materials, 17(16), 3063-3068 (2007)
資料
代表的な発光ポリマーの特性について解説しました。高分子有機ELは、フラットパネルディスプレイや照明への応用を視野に現在開発が進められており、発光ポリマーの特性理解と効率向上が急がれています。
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。
すべて表示