Merck
569356
Sigma-Aldrich
9,9-ジオクチルフルオレン-2,7-ジボロン酸ビス(1,3-プロパンジオール)エステル
97%
別名:
9,9-ジオクチルフルオレン-2,7-ビス(トリメチルボラート)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,300
5 G
¥61,000
¥18,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,300
5 G
¥61,000
About This Item
化学式:
C3H6O2BC6H3C(C8H17)2C6H3BO2C3H6
CAS番号:
分子量:
558.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)B4OCCCO4)B5OCCCO5
InChI
1S/C35H52B2O4/c1-3-5-7-9-11-13-21-35(22-14-12-10-8-6-4-2)33-27-29(36-38-23-15-24-39-36)17-19-31(33)32-20-18-30(28-34(32)35)37-40-25-16-26-41-37/h17-20,27-28H,3-16,21-26H2,1-2H3
InChI Key
KAYXDWIILRESPY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
It′s an aryl boronate ester. Arylboronic acids may be prepared by hydrolysis of boronate esters, and consequently many other boronic acid derivatives (e.g., organotrifluoroborates) are derived.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
569356-1G:
569356-5G:
569356-VAR:
569356-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An improved system for the palladium catalyzed borylation of aryl halides with pinacol borane
Billingsley KL, Buchwald SL
The Journal of Organic Chemistry, 73(14), 5589-5591 null
Paladium -catalyzed, direct boronic acide synthesis from aryl chlorides: A simplified route to diverse boronate ester derivatives
Molander GA,Trice SLJ, Dreher SD
Journal of the American Chemical Society, 132(50), 17701-17703 null
資料
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.