製品名
Amberlyst® 15 水素フォーム, strongly acidic, cation exchanger, dry
フォーム
beads
品質
dry
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
120 °C max. temp.
湿度
≤1.6%
テクニック
LPLC: suitable
損失
~5% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
マトリックス活性基
sulfonic acid functional group
粒径
<300 μm
使用pH
0-14
キャパシティ
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
分離法
cation exchange
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChI Key
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
化学的/物理的耐性
ヘキサン 10~15;トルエン 10~15;二塩化エチレン 15~20;酢酸エチレン 30~40;95%エチレングリコ-ル 60~70;水 60~70
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06423-1KG:
06423-250G:
06423-VAR:
06423-6X250G:
06423-BULK:
06423-6X1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
diarylmethyl sulfones
資料
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.