Merck
556734
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminophenyl)propanamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4NHC(O)CH2CH3
CAS番号:
分子量:
164.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
92-96 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C9H12N2O/c1-2-9(12)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
VGDKCRMZIWPMPW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
556734-25G:
556734-VAR:
556734-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)