Merck
531324
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α-Methylbenzyl isocyanide
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,500
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,500
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)NC
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
光学活性
[α]20/D −35°, neat
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isonitrile
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]([N+]#[C-])c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1H3/t8-/m0/s1
InChI Key
KCCAPMXVCPVFEH-QMMMGPOBSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
531324-BULK:
531324-VAR:
531324-1G:
531324-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)