Merck
545198
Sigma-Aldrich
ククルビット[5]ウリル 水和物
contains acid of crystalization
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,500
¥17,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,500
About This Item
化学式:
C30H30N20O10 · xH2O · xKCl · xHCl
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥17,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −24°, c = 1 in H2O
含みます
acid of crystalization
溶解性
aqueous acid: soluble
saline: soluble
sugar solution: soluble
SMILES記法
O.Cl.[Cl-].[K+].O=C1N2CN3C4C5N(CN6C7C8N(CN9C%10C%11N(CN%12C%13C%14N(CN1C%15C2N%16CN4C(=O)N5CN7C(=O)N8CN%10C(=O)N%11CN%13C(=O)N%14CN%15C%16=O)C%12=O)C9=O)C6=O)C3=O
InChI
1S/C30H30N20O10.2ClH.K.H2O/c51-21-31-1-32-12-14-36(22(32)52)4-40-16-18-44(26(40)56)8-48-20-19-47(29(48)59)7-43-17-15-39(25(43)55)3-35(21)13-11(31)33-2-34(12)24(54)38(14)6-42(16)28(58)46(18)10-50(20)30(60)49(19)9-45(17)27(57)41(15)5-37(13)23(33)53;;;;/h11-20H,1-10H2;2*1H;;1H2/q;;;+1;/p-1/t11-,12+,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19-,20+;;;;
InChI Key
VIWLZIOPOSWHFW-DVJLYPCZSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
Host material for supramolecular chemistry.
特徴および利点
Biologically inert; biocompatible
その他情報
水分を約.20%含む場合があります。結晶の酸が含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
545198-100MG:
545198-BULK:
545198-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)