Merck
545228
Sigma-Aldrich
ククルビット[8]ウリル 水和物
contains acid of crystalization
別名:
CB[8]) hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C48H48N32O16 · xH2O · xHCl
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
光学活性
[α]20/D −61°, c = 1% in H2O
含みます
acid of crystalization
SMILES記法
O.Cl.O=C1N2CN3C4C5N(CN6C7C8N(CN9C%10C%11N(CN%12C%13C%14N(CN%15C%16C%17N(CN%18C%19C%20N(CN%21C%22C%23N(CN1C%24C2N%25CN4C(=O)N5CN7C(=O)N8CN%10C(=O)N%11CN%13C(=O)N%14CN%16C(=O)N%17CN%19C(=O)N%20CN%22C(=O)N%23CN%24C%25=O)C%21=O)C%18=O)C%15=O)C%12=O)C9=O)C6=O)C3=O
InChI
1S/C48H48N32O16.ClH.H2O/c81-33-49-1-50-18-20-54(34(50)82)4-58-22-24-62(38(58)86)8-66-26-28-70(42(66)90)12-74-30-32-78(46(74)94)15-77-31-29-73(45(77)93)11-69-27-25-65(41(69)89)7-61-23-21-57(37(61)85)3-53(33)19-17(49)51-2-52(18)36(84)56(20)6-60(22)40(88)64(24)10-68(26)44(92)72(28)14-76(30)48(96)80(32)16-79(31)47(95)75(29)13-71(27)43(91)67(25)9-63(23)39(87)59(21)5-55(19)35(51)83;;/h17-32H,1-16H2;1H;1H2/t17-,18+,19+,20-,21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-;;
InChI Key
COYIBPCTQSGIKE-IIKCYMFNSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ククルビット[8]ウリル水和物(CB[8])は、ホストゲスト化学分野で広く研究されているカボチャ形の高分子です。二元および三元錯体を形成できます。CB[8]の辺縁に存在するグリコールウリルのカルボニル基は、静電双極子として作用し、カチオン性有機アンモニウム化合物の取込みが向上します。刺激応答性ポリマーブラシの調製にも使用できます。
アプリケーション
ククルビット[8]ウリル水和物は、高分子電解質多層フィルムのナノコンテナとして使用できます。
その他情報
水分を約.20%含む場合があります。結晶の酸が含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
545228-100MG:
545228-BULK:
545228-VAR:
試験成績書(COA)