55523
4-Sulfocalix[4]arene
≥97.0% (HPLC)
別名:
25,26,27,28-Tetrahydroxycalix[4]arene-5,11,17,23-tetrasulfonic acid, Calix[4]arene-4-sulfonic acid
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
不純物
≤25% water
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
Oc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)S(O)(=O)=O)c5O)S(O)(=O)=O)c4O)S(O)(=O)=O)c3O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H24O16S4/c29-25-13-1-14-6-22(46(36,37)38)8-16(26(14)30)3-18-10-24(48(42,43)44)12-20(28(18)32)4-19-11-23(47(39,40)41)9-17(27(19)31)2-15(25)7-21(5-13)45(33,34)35/h5-12,29-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)
InChI Key
JFYBCAFLVNKHHG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55523-BULK:
55523-250MG:
55523-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック