Merck
181315
Sigma-Aldrich
ポリアクリロニトリル
average Mv 150,000
別名:
ビニルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C3H3N)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mv 150,000
屈折率
n20/D 1.514
転移温度
Tm 317 °C
Tg 85 °C
密度
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
InChI Key
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PAN分子は、強力な極性ニトリル基を持っています。比較的不溶性の性質を持っています。PANをベースとしたカーボンファイバーは、他のポリマー前駆体と比べて、非常に高い強度を持っています。熱処理に供する場合、熱安定性のある、高配向のグラファイト様分子構造を持った高カーボン産物を生成します。 PANをベースとしたファイバーからのカーボンファイバーの生成は、3つの工程、つまり、安定化、炭素化、および黒鉛化の組み合わせで構成されます。
アプリケーション
ポリアクリロニトリル(PAN)は、カーボンファイバー、メソマクロポアを持つ電気紡糸活性化カーボン材料、カーボンブラック添加剤、の形成のためのポリマーカーボン前駆体として使用されます。これらは、水素貯蔵、EMIシールディング、電気化学、分離プロセスにおいて連続的に使用されます。PANをベースとしたシングルウォールカーボンナノチューブ合成物におけるアプリケーションがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
181315-VAR:
181315-100G:
181315-50G:
181315-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polyacrylonitrile single-walled carbon nanotube composite fibers.
Sreekumar TV, et al.
Advanced Materials, 16(1), 58-61 (2004)
A review of heat treatment on polyacrylonitrile fiber.
Rahaman MS, et al.
Polymer Degradation and Stability, 92(8), 1421-1432 (2007)
Ji Sun Im et al.
Journal of colloid and interface science, 314(1), 32-37 (2007-06-19)
Mesoporous activated carbon samples were prepared from electrospun PAN-based carbon fibers using physical activation with silica. Textural characterization was performed using nitrogen adsorption at 77 K. The BET specific surface area and pore size distribution of silica activated carbon materials
Ji Sun Im et al.
Journal of colloid and interface science, 318(1), 42-49 (2007-11-09)
Polyacrylonitrile (PAN)-based carbon nanofibers (CNFs) were prepared by using electrospinning method and heat treatment to get the media for hydrogen adsorption storage. Potassium hydroxide and zinc chloride activations were conducted to increase specific surface area and pore volume of CNFs.
Fluorination effects of carbon black additives for electrical properties and EMI shielding efficiency by improved dispersion and adhesion.
Im JS, et al.
Carbon, 47(11), 2640-2647 (2009)
資料
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
エレクトロスピニング技術による複雑な構造の作製について考察し、特に血管移植や組織工学の分野への応用について説明します。