アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
solid
mp
178 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OCCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO5/c8-2-1-7(3-5(9)10)4-6(11)12/h8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
JYXGIOKAKDAARW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- HEIDA can be used as a metal chelating agent for Fe(III) ion. The presence of HEIDA improves the Fenton′s destruction performance of PCE (perchloroethylene) existing as dense non-aqueous phase liquid (DNAPL) in soil slurry systems.[1]
- Oxorhenium(V) complexes with HEIDA are used for the carboxylation of ethane by CO, with potassium peroxodisulfate (K2S2O8)/trifluoroacetic acid (TFA), to afford propionic and acetic acid in good yield.[2]
- Vanadium complexes with HEIDA are used for the peroxidative hydroxylation of benzene and oxidation of mesitylene.[3]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
54345-25G:
54345-BULK:
54345-VAR:
54345-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック