Merck
158178
Sigma-Aldrich
1,3-ジアミノ-2-ヒドロキシプロパン-N,N,N′,N′-四酢酸
99%
別名:
1,3-ジアミノ-2-プロパノール-N,N,N′,N′-四酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,910
¥5,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,910
About This Item
化学式:
(HOOCCH2)2NCH2CH(OH)CH2N(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
322.27
Beilstein:
1716800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
194 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O9/c14-7(1-12(3-8(15)16)4-9(17)18)2-13(5-10(19)20)6-11(21)22/h7,14H,1-6H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
InChI Key
WYMDDFRYORANCC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Chelating agent
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
158178-VAR:
158178-BULK:
158178-5G:
158178-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)