Merck
512834
Sigma-Aldrich
3-(ヒドロキシメチル)フェニルボロン酸
≥95%
別名:
3-ヒドロキシメチルベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥19,000
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥19,000
About This Item
化学式:
HOCH2C6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
151.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
mp
95-99 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9-11H,5H2
InChI Key
HGTDLKXUWVKLQX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • 銅媒介トリフルオロメチル化
  • 銅触媒による水中でのアリールボロン酸からの変換
  • ヒドロキシフェニルアミノブロモピラジンカルボン酸を用いる光延、鈴木、アミド化反応
以下のような生理活性分子の合成に関わる反応物質です。
  • 鈴木カップリング反応による結核菌H37Rvコリスミ酸ムターゼ阻害剤
  • 薬剤耐性ウイルスに対する抗ウイルス活性を持つHIVプロテアーゼ阻害剤
  • PDE4B阻害剤として使用されるピロール誘導体
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
512834-VAR:
512834-BULK:
512834-10G:
512834-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)