Merck
540706
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonyltungsten(0)
別名:
Tris(acetonitrile)tungsten(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
W(NCCH3)3(CO)3
CAS番号:
分子量:
391.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC#N.CC#N.CC#N
InChI
1S/3C2H3N.3CO.W/c3*1-2-3;3*1-2;/h3*1H3;;;;
InChI Key
MHVAYSUFFMSBKA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アリル置換の触媒
以下の反応物質です:
  • 混合ジシリル置換シクロペンタジエン誘導体
  • シクロアルキル部分構造を持つ安定で触媒活性の高いアンサ化合物類
  • 混合金属二核カルボニル錯体の段階的集積化
  • アルキンを用いたM(CO)3-配位-シアノアゼピンの環化付加
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
540706-BULK:
540706-5G:4548173168241
540706-1G:4548173168234
540706-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)