Merck
539449
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-アミノメチル)-4-(アミノメチル)ベンゼン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,700
5 G
¥44,800
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,700
5 G
¥44,800
About This Item
化学式:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
236.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
mp
64-68 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene is a protected amine.
アプリケーション
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene may be used for the synthesis of:
  • oligomeric thioureas[1]
  • bipyrrole-based[2]catenane[2]
  • model receptors for dicarboxylates and monosaccharides[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
539449-BULK:
539449-5G:
539449-VAR:
539449-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Smith J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 8811-8811 (1996)
Andrievsky A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 9712-9712 (1998)
Benito JM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66, 1366-1366 (2001)