Merck
535281
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-アミノメチル)-3-(アミノメチル)ベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
236.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-5-10(7-11)8-14/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI Key
GQAUPTTUSSLXPS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
535281-BULK:
535281-1G:
535281-VAR:
535281-5G:
試験成績書(COA)