Merck
526290
Sigma-Aldrich
ピペラジン、ポリマー結合
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
Piperzine on polystyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
クロスリンク
2 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
標識化の程度
1.0-2.0 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
官能基
amine
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
このポリマ-担持アミンは、Knoevenagel 触媒として作用するよう開発されています。ポリマ-と結合しているため、ピペリジンに由来する副生物がなくなり、アルコ-ルを溶媒として用いるにもかかわらずエステル交換反応が低減されます。最近この樹脂は、「レジン捕捉」法を用いたベンゾピロンの合成に再利用可能であることが示されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
526290-BULK:
526290-VAR:
526290-25G:
526290-100G:
526290-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A method for the rapid synthesis of benzopyrone libraries employing a resin capture strategy.
A S Bhat et al.
Journal of combinatorial chemistry, 2(6), 597-599 (2000-12-29)
Simpson, J. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 7031-7031 (1999)
資料
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.