Merck
630063
Sigma-Aldrich
塩化アルミニウム, 修飾シリカゲル
40-63 μm, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
別名:
三塩化アルミニウム, 修飾シリカゲル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: aluminum
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
標識化の程度
1.5 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒径
40-63 μm
ポアサイズ
60 Å pore size
関連するカテゴリー
アプリケーション
シリカ結合ルイス酸Friedel-Crafts反応用の触媒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
630063-25G:
630063-VAR:
630063-100G:
630063-BULK:
630063-5G:
試験成績書(COA)