Merck
537292
Sigma-Aldrich
1-クロロ-3,5-ジフルオロベンゼン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3F2
CAS番号:
分子量:
148.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
111-112 °C (lit.)
密度
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI Key
RFKBODCWHNDUTJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
85.0 °F - closed cup
引火点(℃)
29.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
537292-5G:
537292-BULK:
537292-VAR:
537292-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)