アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
密度
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(Cl)c(F)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
InChI Key
AJCSNHQKXUSMMY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
335789-100G:
335789-BULK:
335789-25G:
335789-VAR:
アクティブなフィルタ