Merck
534560
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-1-hexanol
97%
別名:
L-Norleucinol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,000
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,000
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
117.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
bp
216-218 °C (lit.)
mp
35-40 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CCCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI Key
DPEOTCPCYHSVTC-LURJTMIESA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-(+)-2-Amino-1-hexanol can be used in one of the key synthetic steps for the synthesis of house dust mite (HDM) peptidase allergen Der p 1 inhibitors.[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
211.0 °F
引火点(℃)
99.44 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
534560-BULK:
534560-VAR:
534560-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The discovery of potent, selective, and reversible inhibitors of the house dust mite peptidase allergen Der p 1: an innovative approach to the treatment of allergic asthma
Newton GK, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(22), 9447-9462 (2014)
Allergen Delivery Inhibitors: Characterisation of Potent and Selective Inhibitors of Der p 1 and Their Attenuation of Airway Responses to House Dust Mite Allergens
Zhang J, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(10), 3166-3166 (2018)