グレード
technical grade
フォーム
liquid
濃度
80% in H2O
屈折率
n20/D 1.44
bp
61 °C/20 mmHg
密度
0.91 g/mL at 25 °C
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CN(C)C(C)(C)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,5-8)7(3)4/h8H,5H2,1-4H3
InChI Key
XRIBIDPMFSLGFS-UHFFFAOYSA-N
詳細
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - Tag closed cup
引火点(℃)
67 °C - Tag closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
423041-BULK:
423041-VAR:
423041-500ML:
423041-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック