Merck
391433
Sigma-Aldrich
tert-ブチルアミン
≥99.5%
別名:
2-アミノ-2-メチルプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CNH2
CAS番号:
分子量:
73.14
Beilstein:
605267
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
5.7 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
自己発火温度
716 °F
expl. lim.
9.8 %
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−67 °C (lit.)
溶解性
water: miscible 1000 g/L at 25 °C
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
organic solvents: soluble(lit.)
密度
0.696 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
InChI Key
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブチルアミン(TBA)は脂肪族第一級アミンです。その燃焼エンタルピーと生成エンタルピーが研究されています。その気相酸性度と気相塩基度が評価されています。tert-ブチルアミンのオゾン化が報告されています。水性beta-シクロデキストリン(β-CD):ピレン錯体に対する影響が、定常状態蛍光測定によって調べられています。
アプリケーション
tert-ブチルアミン(t-ブチルアミン)は、Zn2-SnO4ナノ粒子の合成に使用できます。以下のポリマー(DAB =1,4-ジアミノブタン、BA=ボロン酸、PAA=官能性ポリ(アミド・アミン)、ABOL=4-アミノブタノール、Bn=ベンジル)の合成中に重合反応を停止させるために使用できます。
  • (DAB-BA-PAA)
  • (ABOL-BA-PAA)
  • (DAB-Bn-PAA)
tert-ブチルアミン(TBA)は、高塩基性媒体中でガラス電極誤差がない、NMRベースのpH測定法研究における指示薬分子として使用するのに適しています。β-ケトホスホン酸メチル、二酸化チタン・ナノ粒子(TiO2 NPs)および酸化サマリウム(Sm2O3)ナノ球体とナノロッドの合成に使用するのに適しています。
  • メタン水和物形成と解離に関する系統的研究での液体炭化水素促進剤として、
  • 大気中のH2SO4-H2O核形成に対するアミンの影響の研究での例として、
  • 末端アルキンのヒドロアミノ化、
  • 昇温脱離法による固体触媒表面酸性度の測定、
  • TaCl5とTaBr5からTaN薄膜を蒸着するのに使用する原子層堆積(ALD)技法での還元性窒素源としての研究に用いることができます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-36.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
391433-BULK:
391433-100ML:
391433-1L:
391433-800ML:
391433-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Methane hydrate phase stability with lower mole fractions of tetrahydrofuran (THF) and tert--butylamine (t-BuNH2).
Dhanunjana Chari V, et al.
Fluid Phase Equilibria, 315, 126-130 (2012)
From terminal alkynes directly to branched amines.
Garcia Castro I, et al.
Tetrahedron Letters, 44(15), 3217-3221 (2003)
Zinc stannate (Zn2SnO4) dye-sensitized solar cells.
Bing Tan et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(14), 4162-4163 (2007-03-21)
Laboratory study on new particle formation from the reaction OH+ SO2: influence of experimental conditions, H2O vapour, NH3 and the amine tert-butylamine on the overall process.
Berndt T, et al.
Atmospheric Chemistry and Physics, 10(15), 7101-7116 (2010)
Controlled self-assembly of Sm2O3 nanoparticles into nanorods: simple and large scale synthesis using bulk Sm2O3 powders.
Nguyen TD, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 112(39), 15226-15235 (2008)